Silbernitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
|
Achtung
|
Synonyms:
Höllenstein
REGEN20100FEA
175
CHF
PFIZN20100F
REGEN20100F
REGEN20100W
REGEN20100H
Silbernitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Silbernitrat
Formel:
AgNO₃ MW: 169,87 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 3082 ADR: 9,III |