Silbernitrat solution_standard 0.1 mol/l (0.1 N) water
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
124250010 124250050
ACRO124250010EA 121 CHF
ACRO124250010 ACRO124250050
Silbernitrat solution_standard 0.1 mol/l (0.1 N) water
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 444
Melting Pt: 210
Dichte: 1.015 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20°C)