Silbernitrat 4,791 g/L 0.0282 mol/l (0.0282 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
Synonyms: Höllenstein
REGEN20028WEA 296 CHF
REGEN20028W
Silbernitrat 4,791 g/L 0.0282 mol/l (0.0282 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Silbernitrat
1 ml = 1 mg Cl
Formel: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg