L(-)-Fenchon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: (1R)-(-)-Fenchone
L15151.18 L15151.30
L15151.18EA 59.9 CHF
L15151.18 L15151.30
L(-)-Fenchon ≥98%
L(-)-Fenchon
Purity: 98+% CAS No.: 7787-20-4 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4630 Melting Point: 3-5° Boiling Point: 192-194° Beilstein Reference: 2042710 Optical Rotation: -52° (neat) MDL No.: MFCD00151104
Formel: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Siedepunkt: 192…194 °C
Melting Pt: 3…5 °C
Dichte: 0.945
Flash-Pt: 73 °C (163 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151104
CAS-Nummer: 7787-20-4
EINECS: 232-107-5
UN: 2717
ADR: 4.1,III