Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
SU20505
SU20501
REGESU20505EA
58.9
CHF
REGESU20505
REGESU20501
Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8,II |