Schwefelsäure 0.5 M H2SO4 (1.0N) in wässriger Lösung ≥99,9% Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
35354-2.5LEA 118.77 CHF
35354-2.5L 35354-10L-VP 35354-5L-VP 35354-6X1L 35354-1L
Schwefelsäure 0.5 M H2SO4 (1.0N) in wässriger Lösung ≥99,9% Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: <0 °C
Dichte: 1,030 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 2037554
UN: 3264
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective