Schwefelsäure Standardlösung 0.5 mol/l (1 N) in Wasser
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
124240010
124240025
ACRO124240010EA
55.5
CHF
ACRO124240010
ACRO124240025
Schwefelsäure Standardlösung 0.5 mol/l (1 N) in Wasser
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ Dichte: 1.01 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 3264 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Solution |
Strength | 0.998 to 1.002 N (20°C) |