Schwefelsäure 0.25 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
SU20255
SU20251
REGESU20255EA
74.9
CHF
REGESU20255
REGESU20251
Schwefelsäure 0.25 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ MW: 98.08 g/mol Siedepunkt: 330 Melting Pt: 10.38 Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8 II |