(R)-(-)-Epichlorhydrin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (R)-(-)-Glycerol epichlorhydrin, (R)-(-)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, (R)-(-)-1-Chloro-2,3-epoxypropane
349010010 349010050 349010250
ACRO349010010EA 63.5 CHF
ACRO349010010 ACRO349010050 ACRO349010250
(R)-(-)-Epichlorhydrin 99%
(R)-(-)-Epichlorhydrin
Formel: ClCH₂CH(O)CH₂
MW: 92,52 g/mol
Siedepunkt: 114 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –48 °C
Dichte: 1.183 g/cm³
Flash-Pt: 33 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077759
CAS-Nummer: 51594-55-9
EINECS: 424-280-2
UN: 2023
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -34° to -39° (20°C, 589 nm) (c=1, MeOH)