Schwefelsäure 0.05 M H2SO4 (0.1N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
35358-1L
35358-10L-VP
35358-5L-VP
35358-6X1L
35358-1LEA
51.05
CHF
35358-1L
35358-10L-VP
35358-5L-VP
35358-6X1L
Schwefelsäure 0.05 M H2SO4 (0.1N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ MW: 98.08 g/mol Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa) Melting Pt: 0 °C Dichte: 1.010 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 203-755-4 UN: 3264 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.999 - 1.001 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |