Natriumthiosulfat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, Acculute™ standarmäßig volumetrische Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
88628.LQ 88628.LS
88628.LQEA 140 CHF
88628.LQ 88628.LS
Natriumthiosulfat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, Acculute™ standarmäßig volumetrische Lösung
Natriumthiosulfat
CAS No.: 7772-98-7 Molecular Formula: Na2O3S2 Formula Weight: 158.10 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003499
Formel: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Melting Pt: 48
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844