Natriumhydroxid 4 mol/l (4 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.11584.5000EA 101 CHF
1.11584.9999 1.11584.5000
Natriumhydroxid 4 mol/l (4 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Dichte: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Form liquid
Amount-of-substance concentration 3,980-4,020
Measurement uncertainty + / - 0,012
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.