Kegelschliffstopfen
Lieferant: Brand
144515 144520 144525 144530 144535 144540 144545
BRND144515EA 16.7 CHF
BRND144515 BRND144520 BRND144525 BRND144530 BRND144535 BRND144540 BRND144545
Kegelschliffstopfen
Stopfen Glasstopfen
Boro 3.3.
  • Massive bzw. halbhohle Ausfühung, mit Achtkantgriffscheibe
Zertifizierungen: DIN 12252