Natriumhydroxid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Caustic soda
98108.290EA
37.9
CHF
98108.290
98108.360
98108.400
Natriumhydroxid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH MW: 40 g/mol Siedepunkt: 1390 Melting Pt: 323 Dichte: 1.078 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Spezifikation Testergebnisse
NIST traceable | Confirmed |
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 1.996 - 2.004 mol/l |