Schraubverschlüsse für Medienvorratsflaschen, Corning®
Lieferant: Corning
1395-45LTMC 1395-25TS 1395-32HTC 1395-32LTC 1395-32LTR 1395-32TS 1395-45HTC 1395-45HTR 1395-45HTSC 1395-45LTC 1395-45LTC1 1395-45LTR 1395-45SS 1395-45TS
734-2288EA 92.1 CHF
734-2288 CORN1395-25TS CORN1395-32HTC CORN1395-32LTC CORN1395-32LTR CORN1395-32TS CORN1395-45HTC CORN1395-45HTR CORN1395-45HTSC 734-2287 CORN1395-45LTC1 CORN1395-45LTR CORN1395-45SS CORN1395-45TS
Schraubverschlüsse für Medienvorratsflaschen, Corning®
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
Schraubverschlüsse und Ausgießringe, aus PP oder PBT.
  • Für Labor-/Medienflaschen
  • Druckkappen ideal zum Versiegeln von Medienzubereitungen
  • Autoklavierbar bis 121 °C (PP) und mit Heißluftsterilisation bis zu 180 °C PBT
Offene Kappen sind für die Verwendung mit durchstechbaren Silikonsepten (separat erhältlich) konzipiert. Geschlossene Kappen aus PP ohne eingesetzte Dichtung und geschlossene Kappen aus PBT mit PTFE-Einsatz für eine effiziente Dichtung.