Natriumhydroxid solution_standard 1 N water
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
124260010 124260050 124260250
ACRO124260010EA 62 CHF
ACRO124260010 ACRO124260050 ACRO124260250
Natriumhydroxid solution_standard 1 N water
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Melting Pt: 323
Dichte: 1.04 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.998 to 1.002 N (20°C)