Natriumhydroxid Standardlösung 0.2 mol/l (0.2 N) in Wasser
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Caustic soda
349685000 349680025
ACRO349685000EA 29.3 CHF
ACRO349685000 ACRO349680025
Natriumhydroxid Standardlösung 0.2 mol/l (0.2 N) in Wasser
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 323
Dichte: 1.01 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.1996 to 0.2004 N