Natriumhydroxid 0.25 mol/l (0.25 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Caustic soda
31956.296EA 28.4 CHF
31956.296 31956.410
Natriumhydroxid 0.25 mol/l (0.25 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: >105 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 323
Dichte: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.2495 - 0.2505 mol/l
NIST traceable Confirmed