Cover glasses
Lieferant: Brand
470045 470050 470055 470060 470816 470819 470820
BRND470045EA 110 CHF
BRND470045 BRND470050 BRND470055 BRND470060 BRND470816 BRND470819 BRND470820
Cover glasses
Deckgläser
Diese Deckgläser sind aus reinweißem Klarglas und bieten eine gute chemische Beständigkeit.
  • Vollautomatische Verarbeitung garantiert eine saubere, staub- und fettfreie Qualität
  • Sofortigen Gebrauch sowie eine verzerrungsfreie
Ebenheit: ±3 µm