Zählkammern, BLAUBRAND® Fuchs-Rosenthal
Lieferant: Brand
719805 719820
BRND719805EA 105 CHF
BRND719805 BRND719820
Zählkammern, BLAUBRAND® Fuchs-Rosenthal
Objektträger Zählkammern
Diese Zählkammer wird häufig zur Zellzählung verwendet.
  • Die Lineatur unterscheidet sich von herkömmlichen Systemen zur Blutbildbestimmung durch die große Fläche von 16 mm²
  • Zeigt 16 große Quadrate mit je einem mm² an
  • 16 kleine Quadrate mit 0,25 mm Kantenlänge und einer Fläche von 0,0625 mm²
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten