Counting chambers, BLAUBRAND® Thoma
Lieferant: Brand
718005 718020
BRND718005EA 105 CHF
BRND718005 BRND718020
Counting chambers, BLAUBRAND® Thoma
Objektträger Zählkammern
Doppelte Netzteilung. Die Netzteilung entspricht dem in der Mitte liegenden Großquadrat der Neubauer-Kammer. Die Fläche der Kleinstquadrate beträgt jeweils 0,0025 mm². Da die äußeren Großquadrate nicht ausgeführt sind, wird das Thoma-Kammersystem nur zum Auszählen von Thrombo- und Erythrozyten verwendet.