Natriumhydroxid 0.111 mol/l (0.111 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung, für die Bestimmung des Milchsäuregehalts nach Dornic
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Caustic soda
31760.290EA 62 CHF
31760.290 31760.368
Natriumhydroxid 0.111 mol/l (0.111 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung, für die Bestimmung des Milchsäuregehalts nach Dornic
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Melting Pt: 323
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1108 - 0.1112 mol/l
NIST traceable Confirmed