Natriumhydroxid 0.02 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09142.0500EA
29.8
CHF
1.09142.0500
Natriumhydroxid 0.02 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH MW: 40 g/mol Dichte: 1 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Form | liquid |
Amount-of-substance concentration | 0.01990 - 0.02002 |
Measurement uncertainty | + / - 0.00006 |
Traceability | NIST SRM |
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C. |