Salpetersäure standardisierte Lösung 1.0 N
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Nitric acid solution
35624.AP 35624.K2
35624.APEA 74.8 CHF
35624.AP 35624.K2
Salpetersäure standardisierte Lösung 1.0 N
Salpetersäure
CAS No.: 7697-37-2 Molecular Formula: HNO3 Formula Weight: 63.01 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011349
Formel: HNO₃
Dichte: 1.035 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8,III