Kaliumpermanganat 0.002 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
85021.290EA 44 CHF
85021.290
Kaliumpermanganat 0.002 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III