Perchlorsäure 0.1 M acetic acid, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
348630010 348630025
ACRO348630010EA 168 CHF
ACRO348630010 ACRO348630025
Perchlorsäure 0.1 M acetic acid, pure
Perchlorsäure
Formel: HClO₄
MW: 100.46 g/mol
Siedepunkt: 39
Melting Pt: -101
Dichte: 1.06 g/cm³
Flash-Pt: 40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.2 % (K.F.)
Strength 0.0998 to 0.1002 M