Salzsäure 2 mol/l (2 N)
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
T134.1 T134.2
ROTHT134.1EA 32.3 CHF
ROTHT134.1 ROTHT134.2
Salzsäure 2 mol/l (2 N)
Salzsäure
Formel: HCl
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II