Salzsäure solution_standard 1 mol/l (1 N) water
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
124210010 124210025 124210100
ACRO124210010EA 64.6 CHF
ACRO124210010 ACRO124210025 ACRO124210100
Salzsäure solution_standard 1 mol/l (1 N) water
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Dichte: 1.02 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.998 to 1.002 N (20°C)