Salzsäure 0.5 mol/l (0.5 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyms:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
31954.290EA
21.9
CHF
31954.290
31954.368
31954.404
Salzsäure 0.5 mol/l (0.5 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel:
HCl MW: 36.46 g/mol Dichte: 1.02 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.499 - 0.501 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |