Salzsäure 0.5 mol/l (0.5 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
7111.1000EA 45 CHF
7111.1000 7111.9010
Salzsäure 0.5 mol/l (0.5 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (mol/l) 0.4975 - 0.5025
Trace Impurities (in ppm)
Ammonium (NH4) max. 3
Iron (Fe) max. 0.1
Heavy Metals (as Pb) max. 0.5
Sulfate (SO4) max. 1