Salzsäure 0.2 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
31983.290EA 46.8 CHF
31983.290 31983.370
Salzsäure 0.2 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel: HCl
Dichte: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1996 - 0.2004 mol/l
NIST traceable Confirmed