Salzsäure 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. Volumetric
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
31955.327EA 43.1 CHF
31955.327 31955.373 31955.407 31955.442 31955.293
Salzsäure 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. Volumetric
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Dichte: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
NIST traceable Confirmed