Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SUPL60135-250MLEA
67.2
CHF
SUPL60135-250ML
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Potassium chloride
Formel:
KCl MW: 74,55 g/mol Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS-Nummer: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 |