Natriumcarbonat 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: wasserfreie Soda
31524.294EA 164 CHF
31524.294
Natriumcarbonat 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Natriumcarbonat
Formel: Na₂CO₃
MW: 105,99 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt