Silbernitrat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Höllenstein
Menge zur Herstellung von 1 L Lösung
32056.602EA 157 CHF
32056.602
Silbernitrat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C) 0.0995 to 0.1005 mol/l
Conforms to BDH 18041 Passes test