Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) konzentrierte wässrige Lösung, CLININORM
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
31625.293EA 91.6 CHF
31625.293 31625.362
Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) konzentrierte wässrige Lösung, CLININORM
Sodium hydroxide
CREUTZFELD-JAKOB Krankheit
Ein Teil mit 4 Teilen Wasser verdünnen
Enthält Bromthymolblau als Indikator.
Formel: NaOH
Siedepunkt: >105 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,327 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II