Natriumhydroxid 0.1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09959.0001 1.09959.0050
1.09959.0001EA 40.1 CHF
1.09959.0001 1.09959.0050
Natriumhydroxid 0.1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.327 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH 13.8 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material