Salpetersäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1 mol/l in wässriger Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09966.0001EA
37.7
CHF
1.09966.0001
Salpetersäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1 mol/l in wässriger Lösung, Titrisol®, Supelco®
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ MW: 63,01 g/mol Dichte: 1,38 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011349 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8, |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -28 °C |
Boiling Point | 120 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 9.4 hPa (20 °C) |
Density | 1.38 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |