Natriumchlorid 0.1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09945.0001EA
41.7
CHF
1.09945.0001
Natriumchlorid 0.1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Natriumchlorid
Formel:
NaCl MW: 58,44 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.08 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.8 (H2O, 20 °C) |