(±)-1,3-Butandiol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: (±)-1,3-Butylenglycol(±)-1,3-Dihydroxybutan
EHERC10861300EA 48.5 CHF
EHERC10861300
(±)-1,3-Butandiol
(±)-1,3-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Siedepunkt: 206…208 °C (1013 hPa)
Melting Pt: < –50 °C
Dichte: 1,004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 116 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004554
CAS-Nummer: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566