(±)-1,3-Butandiol 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: (±)-1,3-Butylenglycol(±)-1,3-Dihydroxybutan
ACRO107620100EA 264 CHF
ACRO107620100 ACRO107620010 ACRO107620025 ACRO107622500
(±)-1,3-Butandiol 99%, reinst
(±)-1,3-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Siedepunkt: 203…204 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –54 °C
Dichte: 1,01 g/cm³
Flash-Pt: 109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004554
CAS-Nummer: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA