Propylenglycol
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
0340.1 0340.2 0340.3
ROTH0340.1EA 40.7 CHF
ROTH0340.1 ROTH0340.2 ROTH0340.3
Propylenglycol
Propylenglycol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OH
Siedepunkt: 187.6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –59 °C
Dichte: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 99 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064272
CAS-Nummer: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM