(±)-2-Pentanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(±)-Methyl propyl carbinol, (±)-2-Hydroxy pentane, DL-2-Pentanol, (±)-Propyl methyl carbinol
129980010
129985000
129980025
ACRO129980010EA
122
CHF
ACRO129980010
ACRO129985000
ACRO129980025
(±)-2-Pentanol 98%
(±)-2-Pentanol
Formel:
C₅H₁₂O Siedepunkt: 118…119 °C (760 mmHg) Melting Pt: –50 °C Dichte: 0.812 g/cm³ Flash-Pt: 34 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004579 CAS-Nummer: 6032-29-7 EINECS: 227-907-6 UN: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 12,07258 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % |
GC | ≥97.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.003 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.005 % |
Ketone | ≤1 % (as methyl propyl ketone) |