(±)-2-Octanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20925.0100 8.20925.1000 8.20925.2500 8.20925.9026
8.20925.0100EA 29.8 CHF
8.20925.0100 8.20925.1000 8.20925.2500 8.20925.9026
(±)-2-Octanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Octanol
Formel: C₈H₁₈O
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –39 °C
Dichte: 0,818 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 55 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004591
CAS-Nummer: 123-96-6
EINECS: 204-667-0
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,06785
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1.12 g/l (25 °C)
Melting Point -38 °C
Molar Mass 130.23 g/mol
Boiling Point 177 - 182 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.25 hPa (20 °C)
Flash Point 71 °C
Refractive Index 1.4234 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.80 - 7.40 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 - 260 °C