(±)-2-Octanol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Gefahr
|
Synonyms:
(±)-Hexyl-methylcarbinol
, Hexylmethylcarbinol
, (±)-2-Hydroxyoctan
, DL-2-Octanol
, Caprylalkohol
, DL-2-Hydroxyoctan
, (±)-Methyl-hexylcarbinol
EHERC15711200EA
49
CHF
EHERC15711200
(±)-2-Octanol
(±)-2-Octanol
Formel:
C₈H₁₈O MW: 130,23 g/mol Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa) Melting Pt: –39 °C Dichte: 0,818 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 55 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004591 CAS-Nummer: 123-96-6 EINECS: 204-667-0 UN: 1987 ADR: 3,III Merck Index: 12,06850 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...