(±)-2-Hexanol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: (±)-Methyl butyl carbinol, (±)-Butyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy hexane
156290500 156290100 156292500
ACRO156290500EA 113 CHF
ACRO156290500 ACRO156290100 ACRO156292500
(±)-2-Hexanol 99%
(±)-2-Hexanol
Formel: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004585
CAS-Nummer: 626-93-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9db7ec887376d519b077785cdead15c1aed20d58&vid=5c0c76fb523ec80ddb5134157d5d19ce7a63dcc3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4125 to 1.4155 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %