(±)-2-Heptanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(±)-Methyl pentyl carbinol, (±)-2-Hydroxy heptane, Heptan-2-ol, (±)-Pentyl methyl carbinol
A18391.18
A18391.30
A18391.18EA
55.7
CHF
A18391.18
A18391.30
(±)-2-Heptanol ≥98%
(±)-2-Heptanol
Purity: 98%
CAS No.: 543-49-7
Molecular Formula: C7H16O
Formula Weight: 116.20
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4210
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 1719088
Merck Reference: 14,4662
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004587
Formel:
C₇H₁₆O MW: 116,2 g/mol Siedepunkt: 160…162 °C Dichte: 0.819 Flash-Pt: 59 °C (138 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004587 CAS-Nummer: 543-49-7 EINECS: 208-844-3 UN: 1987 ADR: 3,III Merck Index: 14,4662 |