(±)-2-Butanol ≥99% analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: (±)-2-Hydroxybutan(±)-sec-Butanol(±)-Methyl-ethylcarbinol(±)-Ethyl-methylcarbinol(±)-sec-Butylalkohol
20812.320EA 185 CHF
20812.320 20812.295
(±)-2-Butanol ≥99% analytisches Reagens
(±)-2-Butanol
Formel: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 94 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –115 °C
Dichte: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 23 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004569
CAS-Nummer: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/13/710313.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Boiling point 98.5 - 100.5 °C
Density (20/4) 0.805 - 0.809
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %