(±)-2-Butanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
20811.292EA 58.3 CHF
20811.292 20811.326
(±)-2-Butanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
(±)-2-Butanol
Formel: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Siedepunkt: 94 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –115 °C
Dichte: 0.8534 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 23 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004569
CAS-Nummer: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Boiling point 98.5 - 100.5 °C
Density (20/4) 0.805 - 0.809
Evaporation residue Max. 100 ppm