(±)-2-Butanol, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: (±)-2-Hydroxybutan(±)-sec-Butanol(±)-Methyl-ethylcarbinol(±)-Ethyl-methylcarbinol(±)-sec-Butylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22263.2500EA 93.8 CHF
8.22263.2500 8.22263.9040
(±)-2-Butanol, EMPLURA®, Supelco®
(±)-2-Butanol
Formel: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 94 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –115 °C
Dichte: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 23 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004569
CAS-Nummer: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/13/710313.jpg